Beskrivelse
DURAN™ sekskantede hule propper anvendes til forsegling af laboratorieudstyr såsom målekolber, blandecylindre, jordforbindelseskolber mv. DURAN™ sekskantede hulpropper fås i 2 standardversioner - spidse - flade - Størrelser analoge med DURAN™ koniske jordforbindelser. Skærekvalitet: DG = Diamond Ground
- Flad
- Diamant-slebet
- hul glasprop
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Lukning af kar med standard jordforbindelser |
| Mængde | 100/Pk. |
| Størrelse | NS 24/29 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas |