Få mere at vide
DWK Life Sciences Hoved med standard jordforbindelse NS 45/40 for DURAN™ Filtreringsapparat, kun hoved
Artikelnummer. 11649968 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11649968
Brand: DWK Life Sciences 243173203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filterenheden kan bruges med et passende filter til partikelanalyse eller klar og steril filtrering. Filtreringsstøtte ved vakuum er mulig.
En af de vigtigste adskillelsesmetoder i laboratoriemiljøet er filtrering, som bruges til at adskille eller rense forskellige medier. Til denne arbejdsmetode kræves filtre, som vælges efter applikationen med hensyn til størrelse og porøsitet. Buechner-tragte er cylindre med en integreret storporet sigteplade. Uden ekstra filterpapir er kun grovfiltrering mulig. Buechner-tragte kan også bruges i vakuumfiltrering. Det påførte vakuum accelererer filtreringen.
  • Stort set universelle anvendelser, da mediet kun kommer i kontakt med glas og PTFE
  • Den skalerede tragt forenkler dosering og analyse (gradueret filterhoved)
  • Ud over den slidsede filterplade kan der også bruges porøse glasplader med forskellige porøsiteter takket være PTFE-pladeholderen
  • Nem og hurtig rengøring fra begge sider takket være udskiftelige filterplader og PTFE-adaptere
  • Den gennemprøvede DURAN™-filterkolbe og PTFE-slangeforbindelsen (egnet til reagensglas med ID 8 mm) muliggør sikkert arbejde i laboratoriet
  • De udskiftelige plader og PTFE-adapteren i forbindelse med klemmen muliggør hurtig ændring af porøsitet eller udskiftning af filtre
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Stik GL 14
Oversigt Hoved standard jordled 45/40
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Grov og fin filtrering; Filtrering uden filterpapir; Filtrering; Restanalyse; Analytisk filtrering; Oprensning af vandige og organiske opløsninger; Partikelforureningsanalyse; Test for bakteriel kontaminering; Velegnet til GL 14 skruelåg (kat. nr. 29 227 05 08)
Mængde 1 stk.