Få mere at vide
Karl Hecht™ DURAN™ Slibefuge Erlenmeyer Kolber
Beskrivelse
- Gradueret med holdbare hvide markeringer
- Tomt etiketområde inkluderet
- Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
- Propper sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Forstærket |
| Standard konusled | 29/32 |
| Skriveflade | Hvid |
| Uddannet | Ja |
| Bund form | Flad |