Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flasketilslutningssystem med bred mund, skruelåg GLS 80™ , 4-Porte, GL 18 gevind
Fleksibel GLS 80™ tilslutningssystem til brug af halvstive slanger.
Brand: DWK Life Sciences 1160173
Beskrivelse
Fleksibel GLS 80™ hætteforbindelsessystem til brug med halvstive rør, velegnet til DURAN™ GLS 80™ laboratorie- og medieflasker. Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan tilsluttes. Steril trykudligning gennem membran liter mulig. Ubrugte porte kan forsynes med en blindhætte. Eksempler på anvendelser: Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system.
- Det fleksible modulære system tillader individuel kombination af de forskellige komponenter alt efter behov og anvendelse
- Fem forskellige slangediametre (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm og 12,0 mm) kan tilsluttes
- NS 29/32 tilslutning i midten for tæt lukning
- Steril trykudligning gennem membranfilter mulig
- Ubrugte porte kan forsynes med en GL 18 blindhætte
- Kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor alsidig
Tekniske data
Indsats til skruelåg GL 18, ID 12,0 mm | |
Polypropylen, PTFE | |
Autoklaverbar |
Væskeoverførsel; Tilførsel af væske til bioreaktorer; Levering af reagenser til instrumenter; Foto-bioreaktor | |
1 stk. | |
87 mm |