Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Omrørt flaskereaktor, bred mund, klar, PP / PTFE / PEEK / Rustfrit stål Kontaktflader
Product Code. 10723767 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10723767 1000 mL Hver
10733767 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10723767 Supplier DWK LIFE SCIENCES™ Supplier No. 1200380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 DKK
    2543.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.08 DKK
    16% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 09-12-2026
DURAN™ GLS 80™ Rørt flaskereaktor, bred mund, klar, PP / PTFE / PEEK / rustfri stålkontaktflader. DURAN™ GLS 80™ Den omrørte flaskereaktor er et brugervenligt, laboratoriebaseret flaskebaseret reaktorsystem med 4 forbindelsesporte (2x GL 14, 2x GL 18) til brug med magnetiske omrørere op til 500 omdrejninger pr. minut. Autoc
  • Ideel til en bred vifte af blandingsprocesser, herunder blanding af væsker og opløsning af faste stoffer
  • 4 forbindelsesporte (2x GL 14 og 2x GL 18) tillader tilføjelse eller fjernelse af medier under mixningsprocessen
  • Kompatibel med semi-stiv rør med 1,6 til 6,0 mm boringer til væske- eller gasoverførsel
  • Drivkraft leveret af standard kommercielle magnetiske omrørere op til 500 omdrejninger pr. minut for bedre blanding sammenlignet med standard omrøringsstænger
  • Fuldt autoklaverbar, hvilket gør den velegnet til biologiske anvendelser
  • Fuldt kompatibel med de gennemprøvede DURAN™ GLS 80TM forbindelsessystemkomponenter
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Enkel, billig bioreaktor; Simpel kontinuerlig omrørt reaktor; Blanding af væsker; Foto-bioreaktor
Materiale Borosilikatglas
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen, PTFE, PEEK , Rustfrit Stål
Lukkestørrelse GLS 80
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 34 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Laboratorieflaske