Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ skruelåg med fire porte
Artikelnummer. 15710239 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GLS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15710239 GLS 80 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15710239 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 293109103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1393.59 DKK
    1106.05 DKK / Pakke med 2
    Spare 287.54 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fleksibel GLS 80™ hætteforbindelsessystem til brug med passage gennem halvstive rør.
Fleksibel modulær væske- eller gasoverførsel GLS 80 cap system. Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm og 12,0 mm) kan tilsluttes. Steril trykudligning er mulig ved at bruge sprøjtens membranfilter. Ubrugte porte kan lukkes med en lukket top GL 18 PBT-hætte
  • Det fleksible modulære system tillader en individuel kombination af de forskellige komponenter alt efter behov og anvendelse
  • Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
  • Steril trykudligning er mulig ved at bruge sprøjtefilteret
  • Ubrugte porte kan lukkes af med et blankt GL 18 skruelåg
  • Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Tekniske data
Farve Blue
Oversigt DURAN GLS 80 skruelåg med fire porte (GL 18 gevind) Blå og grå polypropylen med hvid EPDM O-ring
Til brug med (applikation) Væskeoverførsel; Tilførsel af væske til bioreaktorer; Levering af reagenser til instrumenter; Foto-bioreaktor
Materiale Polypropylen, PTFE, EPDM
Mængde 2/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Halsfinish 93 mm
Diameter (metrisk) 87 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Produkttype Bottle Cap