Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Produktions- og opbevaringsflaske, Carboys, klar, GLS 80™ Tråd, dimitteret
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Disse større flasker / karboyer er ideelle til bulk opbevaring og håndtering af både flydende og faste mellemprodukter og endelige formuleringer. Fremstillet af Type 1 borosilikat 3.3 glas for holdbar ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stress. Glasset er i overensstemmelse med amerikansk (USP ), europæiske (EP) og japanske farmakopé (JP)-standarder, hvilket gør carboys ideelle til farmaceutiske produktionsanvendelser. Fremstillet med fortykkede, ensartede sidevægge for højere mekanisk styrke. Retrace Code for batchsporbarhed og overensstemmelsescertificering. Fremstillet af uorganiske materialer (certificeret BSE / TSE fri). Velegnet til højtemperatursterilisering, depyrogenering eller autoklavering. Har store, permanente, letlæselige hvide emaljemærker. Fås med tilpassede logoer, identifikationsmærkning eller gradueringer. Leveres uden skruelåg eller hældering, men kan bruges i forbindelseshætter og forbindelsessystemer. Typiske anvendelser: Flad robust base er ideel til blandingsprocesser med store magnetiske rørestave.
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fremstillet af uorganiske materialer (certificeret BSE/TSE-fri)
- Den flade, robuste bund tillader brugen af store og tunge rørestave
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Til brug med (applikation) | Farmakutisk fremstilling; Autoklavering af medier og reagenser; Autoklavering af medier og reagenser; Klargøring af medier og reagenser |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Diameter (metrisk) | 228 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |