Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Produktions- og opbevaringsflaske, Carboys, klar, GLS 80™ Tråd, dimitteret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Tykvægget borosilikat 3.3 glaskonstruktion for overlegen mekanisk modstand og holdbarhed
- Fremstillet af Type I glas, der overholder USP EP- og JP-farmakopæistandarder – ideelt til farmaceutisk produktion
- Fremstillet af uorganiske materialer; certificeret BSE/TSE-fri
- Retrace-kode inkluderet til batchsporbarhed og overensstemmelsescertificering
- Egnet til højtemperatursterilisering, depyrogenering og autoklavering
- Flad, robust base understøtter brugen af store magnetiske omrøringsstænger til blandingsprocesser
- Store, permanente, letlæselige hvide keramiske emaljegrader for nøjagtig volumenskønning
- Den brede GLS 80TM halsdiameter gør det nemt at fylde, hælde og rense
- Leveres uden skruehætte eller hældring; kompatibel med GLS 80TM-kondensatorer og stiksystemer
- Fås med tilpassede logoer, identifikationsmærkning eller eksamener
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Farmakutisk fremstilling; Autoklavering af medier og reagenser; Autoklavering af medier og reagenser; Klargøring af medier og reagenser |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |