Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Hældering, blå PP
Artikelnummer. 10611724 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GLS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10611724 GLS 80 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10611724 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1160166
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Blå PP GLS 80™ bredmundet skruelåg (propforsegling) og drypfri, PP hældering til GLS 80™ flasker
Tillader åbning og lukning af DURAN™ GLS 80™ flaske med kun en trekvart omgang. En matchende PP hældering er også tilgængelig, hvilket tillader ren, drypfri brug.
  • Tredobbelt gevind tillader brugervenlig åbning og lukning med kun en trekvart omgang
  • Hætten tilbyder en linerfri, integreret læbeforsegling
  • Hældering til drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
Tekniske data
Oversigt Hældering
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Halsfinish 16 mm
Diameter (metrisk) 87 mm