Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, bred mund, klar, GLS 80™ Gevind, gradueret, med skruelåg og hældering
Artikelnummer. p-7189201 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
20 L
30 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10256272
Brand: DWK Life Sciences 1112627
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bred mund, multifunktionelle laboratorieflasker i glas.
DURAN™ bred mund GLS 80™ laboratorieflasker er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ bred mund GLS 80™ leveres komplet med blå polypropylenhætte og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
  • Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
  • Skeer, spatler og pincet kan manipuleres med lethed
  • Selv store tragte kan indsættes i flaskerne uden besvær
  • Stabilitet på grund af det store basisareal
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
  • Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Inkluderer Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 101 mm