Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, bred mund, klar, GLS 80™ Gevind, gradueret, med skruelåg og hældering
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Bred mund, multifunktionelle laboratorieflasker i glas.
- Formet af højrenhed, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 for fremragende termisk ydeevne og høj kemisk modstand
- Den brede GLS 80-munding giver nem adgang til flaskens indhold og rummer store mængde tragte, skeer, spatel og pincetter
- Specielt GLS 80-gevindsdesign muliggør hurtig åbning og lukning på mindre end én fuld omgang
- Optimal fyldnings- og hældningsgeometri med særligt nem rengøring på grund af den brede halsdiameter
- Robust ISO 4796-1 design for lang levetid
- Letlæselig graderet volumenskala og markeringsfelt i brændt, meget holdbar hvid keramisk emalje
- Permanent Retrace-kode på hver flaske for at sikre sporbarhed i produktionspartierne
- Stort baseareal giver fremragende stabilitet
- Leveres komplet med blå polypropylen skruehætte (integreret læbeforsegling) og drypfri polypropylen hældningsring for ren, sikker bearbejdning op til 140 °C
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder |
| Inkluderer | Blå polypropylen skruehætte og hældningsring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |