Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, bred mund, klar, GLS 80™ Gevind, gradueret, med skruelåg og hældering
Artikelnummer. 10256272 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
30 L
3500 mL
50,000 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10256272 500 mL Pakke med 10
10378322 1000 mL Pakke med 10
10563253 2000 mL Pakke med 10
10114642 5000 mL Hver
10318322 10 L Hver
10113772 20 L Hver
11699928 3500 mL Hver
13127236 250 mL Pakke med 10
11301465 50,000 mL Hver
11311465 30 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10256272 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 1112627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.10 DKK
    1262.03 DKK / Pakke med 10
    Spare 398.07 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Bred mund, multifunktionelle laboratorieflasker i glas.
DURAN™ bred mund GLS 80™ laboratorieflasker er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ bred mund GLS 80™ leveres komplet med blå polypropylenhætte og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
  • Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
  • Skeer, spatler og pincet kan manipuleres med lethed
  • Selv store tragte kan indsættes i flaskerne uden besvær
  • Stabilitet på grund af det store basisareal
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
  • Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Clear
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Inkluderer Blå polypropylen skruehætte og hældningsring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukningsfarve Blue
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Wide
Egnet til formålet Certified Quality
Højde (metrisk) 153 mm
Lukke liner Linerless
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GLS 80
Diameter (metrisk) 101 mm
Lukketype Screw Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Laboratory Bottle