Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, bred mund, klar, GLS 80™ Tråd, gradueret, kun flaske
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ bred mund GLS 80™ laboratorieflasker er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ bred mund GLS 80™ leveres komplet med blå polypropylenhætte og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
- Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
- Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
- Skeer, spatler og pincet kan manipuleres med lethed
- Selv store tragte kan indsættes i flaskerne uden besvær
- Stabilitet på grund af det store basisareal
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
- Komplet med blåt skruelåg (PP, integreret læbetætning) og hældering (PP) for drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder |
| Inkluderer | Uden skruelåg og hældering fra PP (blå) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 288 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |