Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske med skruelåg og hældering, bred mund, rav, GLS 80™ Tråd
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Fremstillet af højrenhed USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 med fremragende termisk ydeevne og høj kemisk modstand
- Det smeltede eksterne ravlag giver UV-beskyttelse op til cirka 500 nm og opfylder USP/EP-standarder for flaskens levetid
- Indvendige overflader bevarer standard DURAN™ glasegenskaber, da farven kun påføres udvendigt
- Bred GLS 80TM-åbning muliggør nem adgang til flaskeindholdet og indsættelse af store tragte
- Specielt GLS 80TM gevinddesign tillader hurtig åbning og lukning på mindre end én fuld omgang
- Optimeret geometri understøtter nem fyldning, hældning og rengøring; skeer, spatel og pincetter kan nemt bruges
- Stort baseområde giver stabilitet under brug
- Letlæselig graderet volumenskala og markeringsfelt i brændt, meget holdbar hvid keramisk emalje
- Permanent Retrace-kode på hver flaske for at sikre sporbarhed i produktionspartierne
- Leveres komplet med blå polypropylen skruehætte og drypfri hældring, beregnet til brug op til 140 °C
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C; overholder 4796-1 ISO
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af lysfølsomme medier og reagenser; Fremstilling af lysfølsomme medier og reagenser; Prøveindsamling af lysfølsomme materialer; Dyrkning fartøj; Opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser; Transport og forsendelse af lysfølsomme medier og reagenser; Væskehåndteringsbeholder |
| Inkluderer | Blå polypropylen skruehætte og hældningsring |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |