Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske med skruelåg og hældering, bred mund, rav, GLS 80™ Tråd
Artikelnummer. 10437223 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10437223 5000 mL Hver
11321435 500 mL Pakke med 10
11706918 1000 mL Pakke med 10
10755383 10 L Hver
10323423 20 L Hver
12686167 250 mL Pakke med 10
11716918 2000 mL -
11649938 3500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10437223 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1160149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bred mund, multifunktionelle glaslaboratorieflasker med UV-beskyttelse.
DURAN™ bred mund GLS 80™ laboratorieflasker er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Tilføjelsen af et smeltet, udvendigt ravgult lag sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ bred mund GLS 80™ leveres komplet med blå polypropylenhætte og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning. Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
  • Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
  • Skeer, spatler og pincet kan manipuleres med lethed
  • Selv store tragte kan indsættes i flaskerne uden besvær
  • Stabilitet på grund af det store basisareal
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af lysfølsomme medier og reagenser; Fremstilling af lysfølsomme medier og reagenser; Prøveindsamling af lysfølsomme materialer; Dyrkning fartøj; Opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser; Transport og forsendelse af lysfølsomme medier og reagenser; Væskehåndteringsbeholder
Inkluderer Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 182 mm