Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Kun laboratorieflasker, bred mund, rav, GLS 80™ Tråd, USP /EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret
Bred mund, multifunktionelle glaslaboratorieflasker med UV-beskyttelse.
Brand:  DWK Life Sciences 1178431
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10647053
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
DURAN™ bred mund GLS 80™ laboratorieflasker er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Tilføjelsen af et smeltet, udvendigt ravgult lag sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder og holder hele flaskens levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ bred mund GLS 80™ leveres komplet med blå polypropylenhætte og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning. Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
  • Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
  • Skeer, spatler og pincet kan manipuleres med lethed
  • Selv store tragte kan indsættes i flaskerne uden besvær
  • Stabilitet på grund af det store basisareal
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
2000 mL
Uden skruelåg og hældering fra PP (blå)
10/Pk.
Autoklaverbar
136 mm
Autoklavering af lysfølsomme medier og reagenser; Fremstilling af lysfølsomme medier og reagenser; Prøveindsamling af lysfølsomme materialer; Dyrkning fartøj; Opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser; Transport og forsendelse af lysfølsomme medier og reagenser; Væskehåndteringsbeholder
Borosilikatglas (3.3)
GLS 80
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
One moment while we fetch your results.
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Kun laboratorieflasker, bred mund, rav, GLS 80™ Tråd, USP /EP (3.2.1) Lystransmission, gradueret > 2000 mL