Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, dobbeltvægget (kappet), bred mund, klar, gradueret
Artikelnummer. p-7189435 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443253
Brand: DWK Life Sciences 242564451
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De dobbelte vægge tillader temperaturen af indholdet i den brede mund GLS 80™ flaske, der skal kontrolleres.
De DURAN™ dobbeltvæggede flasker med bred mund GLS 80™ inkorporer en integreret jakke, der isolerer indholdet fra det ydre miljø. Opvarmede eller afkølede væsker kan cirkuleres gennem kappen for at kontrollere temperaturen inden i skruen DURAN™ flaske. De DURAN™ dobbeltvæggede flasker tilbyder et forsegleligt og mere fleksibelt alternativ til bægerglas med kappe med åben top.
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Sikret ensartet opvarmning eller afkøling på grund af placeringen af 10 mm PTFE indløbs-/udløbsslangeforbindelserne rundt om kappen
  • Letlæselig gradueret volumenskala på det indre kar
  • GL 18 udløbsslangeforbindelserne er aftagelige for øget sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Enkel, billig kemostat eller bioreaktor med kappe til temperaturkontrollerede reaktioner såsom enzymfordøjelser; Opbevaring ved konstant temperatur; Arbejde med endo- eller eksotermiske reagenser; Stor kuldefælde eller kondensator, når den bruges med tøris i den indvendige beholder
Inkluderer Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 110 mm