Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, dobbeltvægget (kappet), bred mund, klar, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Integral kappe isolerer flaskens indhold fra det ydre miljø for præcis temperaturkontrol
- Opvarmede eller afkølede væsker kan cirkuleres gennem kappen for at kontrollere temperaturen i den skrueforsluttede flaske
- Bred GLS 80-munding giver nem adgang til flaskens indhold
- 10 mm PTFE indløbs-/udløbsslangeforbindelser placeret omkring kappen sikrer ensartet opvarmning eller køling
- Letlæselig graderet volumenskala på det indre kar
- Aftagelige GL 18 udløbsslangeforbindelser for øget sikkerhed
- Forseglbart og mere fleksibelt alternativ til åbne beklædte bægre
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Simpel, billig, kappet chemostat eller bioreaktor til temperaturkontrollerede reaktioner såsom enzymfordøjelse; Opbevaring ved konstant temperatur; Arbejde med endo- eller exotermiske reagenser; Stor koldfælde eller kondensator, når den bruges med tøris i den inderste beholder |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering fra PP (blå) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |