Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, dobbeltvægget (kappet), bred mund, klar, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ dobbeltvæggede flasker med bred mund GLS 80™ inkorporer en integreret jakke, der isolerer indholdet fra det ydre miljø. Opvarmede eller afkølede væsker kan cirkuleres gennem kappen for at kontrollere temperaturen inden i skruen DURAN™ flaske. De DURAN™ dobbeltvæggede flasker tilbyder et forsegleligt og mere fleksibelt alternativ til bægerglas med kappe med åben top.
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
- Sikret ensartet opvarmning eller afkøling på grund af placeringen af 10 mm PTFE indløbs-/udløbsslangeforbindelserne rundt om kappen
- Letlæselig gradueret volumenskala på det indre kar
- GL 18 udløbsslangeforbindelserne er aftagelige for øget sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Enkel, billig kemostat eller bioreaktor med kappe til temperaturkontrollerede reaktioner såsom enzymfordøjelser; Opbevaring ved konstant temperatur; Arbejde med endo- eller eksotermiske reagenser; Stor kuldefælde eller kondensator, når den bruges med tøris i den indvendige beholder |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering fra PP (blå) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |