Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, forvirret, bred mund, klar, GLS 80™ Tråd, dimitteret
Artikelnummer. 15593527 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15593527 250 mL Hver
15503537 500 mL Hver
15513537 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15593527 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212863658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.21 DKK
    204.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.06 DKK
    37% Slukket
På lager
Sidepladerne forbedrer væskeblandingen væsentligt i den brede mund GLS 80™ flasker.
Under blanding i standard GLS 80™ laboratorieflasker, bevæger væsken sig i en hvirvlende bevægelse, der nærmer sig en rotation af fast krop. Hele væsken og eventuelle suspenderede partikler bevæger sig som en karrusel. Dette er et meget ineffektivt flowmønster, og der forekommer faktisk meget lidt blanding. Ved at tilføje tre lodrette ledeplader i den indvendige overflade af GLS 80™ flasker, afbrydes hvirvelbevægelsen, og der sker en meget mere effektiv blanding. Bafflerne forbedrer top-til-bund-cirkulationen og giver en større radial blanding. Bafflerne tilbyder også andre fordele, såsom at undertrykke dannelsen af en central hvirvel og reducere dødzoner, hvor blanding ikke forekommer.
  • Mere effektiv blanding på grund af tre lodrette ledeplader
  • Flad indvendig base kompatibel med magnetiske rørestave eller DURAN™ GLS 80™ magnetisk omrørerhættesystem
  • Bafflerne danner en sammenhængende, glat inderside, der gør rengøring let
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
  • Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
  • Stabilitet på grund af det store basisareal
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Beluftning; Opløsning; Emulgering; Homogenisering; Blanding; Suspendering
Inkluderer Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 95 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.