Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaske, forvirret, bred mund, klar, GLS 80™ Tråd, dimitteret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Under blanding i standard GLS 80™ laboratorieflasker, bevæger væsken sig i en hvirvlende bevægelse, der nærmer sig en rotation af fast krop. Hele væsken og eventuelle suspenderede partikler bevæger sig som en karrusel. Dette er et meget ineffektivt flowmønster, og der forekommer faktisk meget lidt blanding. Ved at tilføje tre lodrette ledeplader i den indvendige overflade af GLS 80™ flasker, afbrydes hvirvelbevægelsen, og der sker en meget mere effektiv blanding. Bafflerne forbedrer top-til-bund-cirkulationen og giver en større radial blanding. Bafflerne tilbyder også andre fordele, såsom at undertrykke dannelsen af en central hvirvel og reducere dødzoner, hvor blanding ikke forekommer.
- Mere effektiv blanding på grund af tre lodrette ledeplader
- Flad indvendig base kompatibel med magnetiske rørestave eller DURAN™ GLS 80™ magnetisk omrørerhættesystem
- Bafflerne danner en sammenhængende, glat inderside, der gør rengøring let
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
- Optimal påfyldning og hældning og særlig nem rengøring
- Specielt gevinddesign til hurtig åbning og lukning på mindre end en omgang
- Stabilitet på grund af det store basisareal
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Beluftning; Opløsning; Emulgering; Homogenisering; Blanding; Suspendering |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering fra PP (blå) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |