Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC-flaske, GL 45, klar, med HPLC-skruelåg, 4 rørforbindelser, gradueret
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7189480 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10014432
Brand: DWK Life Sciences 1129820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryk- og vakuumbestandig flaske til HPLC-applikationer.
De DURAN™ HPLC-flaske fås som et færdiglavet system. Denne består af en speciel tryk- og vakuumbestandig flaske og et skruelåg med 4 porte. Dette gør det muligt at betjene 3 stationer på samme tid fra et fartøj. Samtidig kan en steril trykudligning monteres på det fjerde udløb.
  • Tilslutning af forskellige slangediametre (1,6 og 3,2 mm)
  • Ubrugte porte kan forsegles med silikone tætninger
  • Valgfri sterile trykudligningssæt (membranfilter 0,2μ m
  • Komplet system bestående af: DURAN™ ; tryk plus laboratorieflaske med 4-ports skruelåg (PP); fire skrueforbindelser (sort, M8 gevind) og silikonetætninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Oversigt HPLC flaske komplet
Til brug med (applikation) Tryk- og vakuumbestandig flaske til HPLC-applikationer; Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system; Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukke liner Silikone
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 101 mm