Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC-flaske, GL 45, klar, med HPLC-skruelåg, 4 rørforbindelser, gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
De DURAN™ HPLC-flaske fås som et færdiglavet system. Denne består af en speciel tryk- og vakuumbestandig flaske og et skruelåg med 4 porte. Dette gør det muligt at betjene 3 stationer på samme tid fra et fartøj. Samtidig kan en steril trykudligning monteres på det fjerde udløb.
- Tilslutning af forskellige slangediametre (1,6 og 3,2 mm)
- Ubrugte porte kan forsegles med silikone tætninger
- Valgfri sterile trykudligningssæt (membranfilter 0,2μ m
- Komplet system bestående af: DURAN™ ; tryk plus laboratorieflaske med 4-ports skruelåg (PP); fire skrueforbindelser (sort, M8 gevind) og silikonetætninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Oversigt | HPLC flaske komplet |
| Til brug med (applikation) | Tryk- og vakuumbestandig flaske til HPLC-applikationer; Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system; Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 2/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukke liner | Silikone |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |