Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Høj temperatur hælde ring
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Det anvendte materiale til dette GLS 80 closure er en speciel forbindelse baseret på polyarylsulfon. Som et resultat er materialets kemiske, termiske og mekaniske egenskaber forbedret sammenlignet med polypropylen. Takket være den forkortede tredobbelte tråd er den DURAN™ GLS 80™ flasken kan åbnes eller lukkes med kun en trekvart omgang. Forseglingen, som på begge sider er belagt med PTFE, sikrer, at flasken kan forsegles tæt (hættebeklædning: platinhærdet silikone). En matchende PTFE hældering er også tilgængelig, hvilket tillader ren, drypfri brug.
- PSU hætter og PTFE hælderinge giver større termisk og kemisk modstand end tilsvarende polypropylen komponenter
- Skruelågsforsegling med PTFE-beklædt hætteforing for effektiv tætning
- Den matchende PTFE hældering tillader drypfri hældning og rent, sikkert arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hældering |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Dyrkning fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse |
| Materiale | PSU, PBT, ETFE |
| Mængde | 5/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Halsfinish | 16 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |