Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Rør med fatning og kegle
Keglestørrelse:
Fatningsstørrelse/keglestørrelse: NS 14/23
Fatningsstørrelse/keglestørrelse: NS 19/26
Fatningsstørrelse/keglestørrelse: NS 29/32
Beskrivelse
- Fås i en række fatninger/keglestørrelser
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Pakke |
| Keglestørrelse | Fatningsstørrelse/keglestørrelse: NS 14/23 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur