Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Reagensglas med blå gradueringer
Artikelnummer. 11772293
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Gradueringer:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11772293 20 ml 0,1 ml Pakke med 10
11722025 10 ml 0,1 ml Pakke med 10
13198019 20 ml 0,2 ml Pakke med 10
13108029 25 ml 0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11772293 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 6400166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00 DKK
    712.52 DKK / Pakke med 10
    Spare 96.48 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas 3.3 for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød.
  • Med tud for nem og spildfri hældning
  • Rund bund
  • Klart glas for fremragende klarhed
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Tud
Mængde 10/Pk.
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Reagensglas
Gradueringer 0,1 ml