Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Lige glasindløbsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | NS kegle og tynd kapillær |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Type | Gasindløbsrør |
| Materiale | Duran Glas |
| Mængde | 1 Hver |
| Standard konusled | NS 14/23 |