Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glas omrører leje
Diameter (metrisk) aksel:
10 mm
16 mm
Inkluderer:
Cooling Jacket
Vacuum Jacket
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Vacuum Jacket |
| Produkttype | Omrører leje |
| Materiale | Glas |
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |