Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasrører
Til brug med (udstyr):
Kolbe, 10.000 ml
Kolbe, 100 ml
Kolbe, 1000 ml
Kolbe, 2000 ml
Kolbe, 250 ml
Kolbe, 250/500 mL Kolbe, 10 GL gevindforbindelse
Kolbe, 250/500 ml
Kolbe, 4000/5000 ml
Beskrivelse
- Duran™ Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Kolbe, 10.000 ml |
| Produkttype | Omrørere |
| Materiale | Glas |