Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasrører
Artikelnummer. 10467463
Til brug med (udstyr):
Kolbe, 10.000 ml
Kolbe, 100 ml
Kolbe, 1000 ml
Kolbe, 2000 ml
Kolbe, 250 ml
Kolbe, 250/500 mL Kolbe, 10 GL gevindforbindelse
Kolbe, 250/500 ml
Kolbe, 4000/5000 ml
Artikelnummer. 10467463
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06315003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glasrører lavet af Duran™ glas.
  • Duran™ Glas
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kolbe, 250 ml
Produkttype Omrørere
Materiale Glas