Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas spiral kondensatorer
Artikelnummer. p-8006043
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
Artikelnummer. 10111571
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05233201
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til afkøling af kondensat
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 14/23
Materiale Duran Glas
Type Spiral kondensator