Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas spiral kondensatorer
Artikelnummer. 10633891
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10633891 250 mm
10111571 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633891 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05233314
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til afkøling af kondensat
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Spiral kondensator