Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas spiral kondensatorer
Artikelnummer. 10111571
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10111571 160 mm
10633891 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10111571 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05233201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    838.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.93 DKK
    19% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til afkøling af kondensat
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 14/23
Materiale Duran Glas
Type Spiral kondensator