Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS-kegle
Artikelnummer. 10729121
Skift visning
Emballagemængde:
Pakke m. 1 stk.
Artikelnummer. Emballagemængde
10729121 Pakke m. 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 10729121 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00 DKK
    55.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.64 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver hurtig og nem lækagetætte tilslutninger til apparater i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS Cone er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12257
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Produkttype Skruetrådsrør