Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS-kegle
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12257
- Fås i en række fatnings- og gevindstørrelser
- Minimeret behov for fedt
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Keglestørrelse | NS 24/29 |
| Standard konusled nr | GL 14 |
| Materiale | Duran Glas |