Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS-kegle
Artikelnummer. 10160121
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Artikelnummer. 10160121
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01312529
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og nem lækagetæt tilslutning af apparater i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS Cone er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Fås i en række fatnings- og gevindstørrelser
  • Minimeret behov for fedt
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Keglestørrelse NS 29/32
Standard konusled nr GL 25
Materiale Duran Glas