Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12257
- Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
- Minimeret behov for fedt
- Fremragende tæthed
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12257 og udover DIN standard |
| Keglestørrelse | NS 19/26 |
| Materiale | Duran Glas |
| Produkttype | Reduktionsadapter |
| Mængde | 1 Hver |