Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Artikelnummer. 10020321
Keglestørrelse:
NS 34/35
Artikelnummer. 10020321
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502934
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og nem forbindelse fra en stor kegle til en lille fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
  • Minimeret behov for fedt
  • Fremragende tæthed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12257 og udover DIN standard
Keglestørrelse NS 34/35
Materiale Duran Glas
Produkttype Reduktionsadapter
Mængde 1 Pakke