Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser
Artikelnummer. 10111951
Skift visning
Keglestørrelse:
NS 29/32
Artikelnummer. Keglestørrelse
10111951 NS 29/32
1 options
Artikelnummer. 10111951 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01501929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    78.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.79 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Giver sikker og nem forbindelse fra en stor kegle til en lille fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
  • Minimeret behov for fedt
  • Fremragende tæthed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12257 og udover DIN standard
Keglestørrelse NS 29/32
Materiale Duran Glas
Produkttype Reduktionsadapter
Mængde 1 Hver