Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Modtagelseskolbe
Artikelnummer. 11816114
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11816114 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 11816114 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03063570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 DKK
    317.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.90 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Modtageflasker er fremstillet af slidstærkt DURAN glas.
  • Med kugleledsmuffe
  • Med inskriptionslabel
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm