Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL gevind
Artikelnummer. 10121602
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
250 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10121602 250 mm
1 options
Artikelnummer. 10121602 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05250314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    662.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 447.50 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL-gevind er fremstillet af holdbart DURAN™ rør.
  • Acc. til DIN 12593
  • Med NS fatning og kegle
  • Med kølespiral og jakke
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 hver
Materiale Duran Glas
Type Intensiv kondensator