Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL gevind
Artikelnummer. 10425192
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
10425192 29/32 400 mm -
10139650 29/32 160 mm Hver
10224214 14/23 160 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10425192 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05250414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    774.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 420.80 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL-gevind er fremstillet af holdbart DURAN™ rør.
  • Acc. til DIN 12593
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12593 og udover DIN
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Spole kondensator