Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL gevind
Product Code. 10224214
Click to view available options
Standard konusled nr:
14/23
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
400 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10224214
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250211
Only null left
Add to basket
Add to basket
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL-gevind er fremstillet af holdbart DURAN™ rør.
  • Acc. til DIN 12593
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
Specifications
Certificeringer/compliance DIN 12593 og udover DIN
Oversigt Køleoverflade: 240 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 14/23
Materiale Duran Glas
Type Spole kondensator