Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL gevind
Artikelnummer. 10139650
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
10139650 29/32 160 mm Hver
10425192 29/32 400 mm -
10224214 14/23 160 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10139650 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05250214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    693.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 336.54 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Letter kondenseringen af dampe i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dobbeltvæggede spolekondensatorer med GL-gevind er fremstillet af holdbart DURAN™ rør.
  • Acc. til DIN 12593
  • Med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12593 og udover DIN
Oversigt Køleoverflade: 240 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Spole kondensator