Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 gevind Dimroth kondensatorer
Artikelnummer. p-8006034
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11516814
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240312
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12591 og udover DIN standard
Oversigt Køleoverflade: 440 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 19/26
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator