Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 gevind Dimroth kondensatorer
Artikelnummer. 11516814
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke unitSize
11516814 19/26 250 mm -
10550003 14/23 160 mm Hver
11596804 19/26 160 mm -
10762903 29/32 400 mm -
10030182 29/32 250 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11516814 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05240312
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12591 og udover DIN standard
Oversigt Køleoverflade: 440 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 19/26
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator