Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 gevind Dimroth kondensatorer
Artikelnummer. 10762903
Skift visning
Standard konusled nr:
14/23
19/26
29/32
Længde (metrisk) jakke:
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke missing translation for 'unitSize'
10762903 29/32 400 mm -
11516814 19/26 250 mm -
10550003 14/23 160 mm Hver
11596804 19/26 160 mm -
10030182 29/32 250 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10762903 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05240414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    694.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 420.56 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Specifications
Certificeringer/compliance DIN 12591 og udover DIN standard
Oversigt Køleoverflade: 740 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator