Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 gevind Dimroth kondensatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12591 og udover DIN standard |
| Oversigt | Køleoverflade: 140 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til kondensering af dampe |
| Længde (metrisk) jakke | 160 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled nr | 14/23 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Dimroth kondensator |