Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 gevind Dimroth kondensator med to gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Køleoverflade: 370 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til udsugningsanlæg, der kondenserer dampe |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled nr | 45/40 |
| Materiale | Duran Glas |
| Type | Dimroth kondensator |