Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensatorer til udtræk
Artikelnummer. p-8006031
Standard konusled nr:
29/32
45/40
Artikelnummer. 10710622
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05246004
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade: 140 cm 2
Til brug med (applikation) Til kondensering af dampe
Mængde 1 hver
Standard konusled nr 29/32
Materiale Duran Glas
Type Dimroth kondensator